2,6-Dimethoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7563-100G OS-7563-25G OS-7563-5G
COBBOS-7563-100GEA 141 EUR
COBBOS-7563-100G COBBOS-7563-25G COBBOS-7563-5G
2,6-Dimethoxypyridin
2,6-Dimethoxypyridine
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139.15 g/mol
Siedepunkt: 178
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006266
CAS-Nummer: 6231-18-1
EINECS: 228-334-4