2,6-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)boran, (2,6-Dimethylphenyl)metaborsäure, 2,6-Dimethylbenzolboronsäure
BB-2205-5G BB-2205-25G BB-2205-1G
COBBBB-2205-5GEA 50.9 EUR
COBBBB-2205-5G COBBBB-2205-25G COBBBB-2205-1G
2,6-Dimethylphenylboronsäure
2,6-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
Molecular Weight: 149,98 g/mol
MDL: MFCD01009693
CAS-Nummer: 100379-00-8