2,6-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
Dipicolinsäure, DPA
PY-7340-100G
PY-7340-25G
COBBPY-7340-100GEA
125
EUR
COBBPY-7340-100G
COBBPY-7340-25G
2,6-Pyridindicarbonsäure
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel:
C₇H₅NO₄ Molecular Weight: 167,12 g/mol Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 327 °C Flammpunkt: 188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006299 CAS-Nummer: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |