2,7-Dibrom-9-fluorenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one
OT-0555-5G
OT-0555-25G
OT-0555-100G
COBBOT-0555-5GEA
35.9
EUR
COBBOT-0555-5G
COBBOT-0555-25G
COBBOT-0555-100G
2,7-Dibrom-9-fluorenon
2,7-Dibrom-9-fluorenon
Formel:
C₁₃H₆Br₂O Molecular Weight: 338 g/mol |
MDL:
MFCD00010790 CAS-Nummer: 14348-75-5 |