2-Amino-3,5-dichlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 3,5-Dichlorpyridin-2-amin, 3,5-Dichlor-2-pyridylamin
PY-7819-100G PY-7819-25G PY-7819-5G
COBBPY-7819-100GEA 226 EUR
COBBPY-7819-100G COBBPY-7819-25G COBBPY-7819-5G
2-Amino-3,5-dichlorpyridin
2-Amino-3,5-dichlorpyridin
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163.01 g/mol
Schmelzpunkt: 79…83 °C
MDL: MFCD00006313
CAS-Nummer: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5