2-Amino-3,5-dinitro-6-picolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3,5-Dinitro-6-methyl-2-pyridylamin, 2-Amino-3,5-dinitro-6-methylpyridin
PY-7104-1G
PY-7104-5G
COBBPY-7104-1GEA
290
EUR
COBBPY-7104-1G
COBBPY-7104-5G
2-Amino-3,5-dinitro-6-picolin
2-Amino-3,5-dinitro-6-picolin
Formel:
C₆H₆N₄O₄ Molecular Weight: 198,14 g/mol |
MDL:
MFCD00091867 CAS-Nummer: 25864-34-0 |