2-Amino-3-brom-5-chlor-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Brom-5-chlor-4-methyl-2-pyridylamin
PY-1201-1G
PY-1201-5G
COBBPY-1201-1GEA
303
EUR
COBBPY-1201-1G
COBBPY-1201-5G
2-Amino-3-brom-5-chlor-4-methylpyridin
2-Amino-3-bromo-5-chloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₆BrClN₂ Molecular Weight: 221.48 g/mol |
MDL:
MFCD13195773 CAS-Nummer: 1199773-28-8 |