2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 3-Brom-5-chlorpyridin-2-amin, 3-Brom-5-chlor-2-pyridylamin
PY-7101-1G PY-7101-25G PY-7101-5G
COBBPY-7101-1GEA 0 EUR
COBBPY-7101-1G COBBPY-7101-25G COBBPY-7101-5G
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
Formel: C₅H₄BrClN₂
Molecular Weight: 207.46 g/mol
MDL: MFCD00955627
CAS-Nummer: 26163-03-1