2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7239-1G PY-7239-5G
COBBPY-7239-1GEA 0 EUR
COBBPY-7239-1G COBBPY-7239-5G
2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin
2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin
Formel: C₅H₄BrFN₂
MDL: MFCD03092924
CAS-Nummer: 869557-43-7