2-Amino-3-brom-5-methylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
631531-1G 631531-5G
SIAL631531-1GEA 41.3 EUR
SIAL631531-1G SIAL631531-5G
2-Amino-3-brom-5-methylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230,06 g/mol
MDL: MFCD00051705
CAS-Nummer: 13091-43-5