2-Amino-3-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7617-5G
OS-7617-25G
OS-7617-100G
COBBOS-7617-5GEA
38.5
EUR
COBBOS-7617-5G
COBBOS-7617-25G
COBBOS-7617-100G
2-Amino-3-brompyridin
2-Amino-3-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molecular Weight: 173,01 g/mol |
MDL:
MFCD03095187 CAS-Nummer: 13534-99-1 |