2-Amino-5-nitro-3-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Methyl-5-nitro-2-pyridylamin, 2-Amino-3-methyl-5-nitropyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
703974-1G
703974-5G
SIAL703974-1GEA
34.7
EUR
SIAL703974-1G
SIAL703974-5G
2-Amino-5-nitro-3-picolin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitro-3-picolin
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Molecular Weight: 153,14 g/mol |
MDL:
MFCD03095060 CAS-Nummer: 18344-51-9 |