3-Methylanthranilsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-methylbenzoic acid
CA-4404-25G
CA-4404-100G
COBBCA-4404-25GEA
37.5
EUR
COBBCA-4404-25G
COBBCA-4404-100G
3-Methylanthranilsäure
3-Methylanthranilsäure
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151.16 g/mol Siedepunkt: 315 Schmelzpunkt: 174…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007745 CAS-Nummer: 4389-45-1 EINECS: 224-505-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...