2-Aminonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Aminopyridin-3-carbonsäure, 2-Amino-3-pyridincarbonsäure
CA-4056-100G CA-4056-25G
COBBCA-4056-100GEA 0 EUR
COBBCA-4056-100G COBBCA-4056-25G
2-Aminonicotinsäure
2-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 297 °C
Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006318
CAS-Nummer: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3