2-Amino-4-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Brompyridin-2-amin, 4-Brom-2-pyridylamin
PY-7785-1G
PY-7785-5G
COBBPY-7785-1GEA
25.9
EUR
COBBPY-7785-1G
COBBPY-7785-5G
2-Amino-4-brompyridin
2-Amino-4-bromopyridine
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molecular Weight: 173,01 g/mol |
MDL:
MFCD01646115 CAS-Nummer: 84249-14-9 |