4-Fluoranthranilsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
HC-6929-25G HC-6929-100G
COBBHC-6929-25GEA 63.4 EUR
COBBHC-6929-25G COBBHC-6929-100G
4-Fluoranthranilsäure
4-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 198…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075553
CAS-Nummer: 446-32-2
EINECS: 207-163-9