2-Amino-5-nitro-4-picolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamin, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridin
L19729.06
L19729.14
L19729.06EA
90.1
EUR
L19729.06
L19729.14
2-Amino-5-nitro-4-picolin 98%
2-Amino-5-nitro-4-picolin
Purity: 98%
CAS No.: 21901-40-6
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 223-225°
Beilstein Reference: 137695
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Molecular Weight: 153.14 g/mol Schmelzpunkt: 223…225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010692 CAS-Nummer: 21901-40-6 |