2-Amino-5-nitro-4-picolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamin, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridin
PY-7026-100G PY-7026-1G PY-7026-25G PY-7026-5G
COBBPY-7026-100GEA 282 EUR
COBBPY-7026-100G COBBPY-7026-1G COBBPY-7026-25G COBBPY-7026-5G
2-Amino-5-nitro-4-picolin
2-Amino-5-nitro-4-picolin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Schmelzpunkt: 220
MDL: MFCD00010692
CAS-Nummer: 21901-40-6