2-Amino-4-methylthiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Methylthiazol-2-ylamin
HI-1202-25G HI-1202-100G
COBBHI-1202-25GEA 50.8 EUR
COBBHI-1202-25G COBBHI-1202-100G
2-Amino-4-methylthiazol
2-Amino-4-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42 °C
Dichte: 1,202 g/cm³ (50 °C)
MDL: MFCD00005329
CAS-Nummer: 1603-91-4
EINECS: 216-505-6
Merck Index: 13,00449