2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-brom-3-picolin, 5-Brom-3-methyl-2-pyridylamin, 5-Brom-3-methylpyridin-2-amin
PY-1117-5G
PY-1117-25G
PY-1117-100G
COBBPY-1117-5GEA
26.2
EUR
COBBPY-1117-5G
COBBPY-1117-25G
COBBPY-1117-100G
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,04 g/mol |
MDL:
MFCD00068232 CAS-Nummer: 3430-21-5 |