2-Amino-5-brom-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-4-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-4-picoline
OT-0052-5G
OT-0052-25G
OT-0052-1G
OT-0052-100G
COBBOT-0052-5GEA
26.2
EUR
COBBOT-0052-5G
COBBOT-0052-25G
COBBOT-0052-1G
COBBOT-0052-100G
2-Amino-5-brom-4-methylpyridin
2-Amino-5-brom-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,04 g/mol |
MDL:
MFCD03427660 CAS-Nummer: 98198-48-2 |