2-Amino-5-brombenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-5-brombenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
682470-1G
682470-250MG
SIAL682470-1GEA
74.4
EUR
SIAL682470-1G
SIAL682470-250MG
2-Amino-5-brombenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-brombenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₇BrN₂O₂S Molecular Weight: 251,1 g/mol |
MDL:
MFCD03426835 CAS-Nummer: 54734-84-8 |