2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Chlor-3-fluor-2-pyridylamin, 5-Chlor-3-fluorpyridin-2-amin
PY-7242-1G PY-7242-25G PY-7242-5G
COBBPY-7242-1GEA 0 EUR
COBBPY-7242-1G COBBPY-7242-25G COBBPY-7242-5G
2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₄ClFN₂
MDL: MFCD09878434
CAS-Nummer: 246847-98-3