2-Amino-5-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7132-25G
PY-7132-5G
PY-7132-100G
COBBPY-7132-25GEA
292
EUR
COBBPY-7132-25G
COBBPY-7132-5G
COBBPY-7132-100G
2-Amino-5-fluorpyridin
2-Amino-5-fluorpyridin
Formel:
C₅H₅FN₂ Molecular Weight: 112,11 g/mol |
MDL:
MFCD01861120 CAS-Nummer: 21717-96-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |