2-Amino-5-methylthiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Methylthiazol-2-ylamin
HI-1203-100G HI-1203-25G
COBBHI-1203-100GEA 127 EUR
COBBHI-1203-100G COBBHI-1203-25G
2-Amino-5-methylthiazol
2-Amino-5-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
MDL: MFCD00078317
CAS-Nummer: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5