2-Amino-5-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
PY-7149-100G PY-7149-25G PY-7149-5G
COBBPY-7149-100GEA 114 EUR
COBBPY-7149-100G COBBPY-7149-25G COBBPY-7149-5G
2-Amino-5-nitropyridin
2-Amino-5-nitropyridin
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139.11 g/mol
Schmelzpunkt: 185…188 °C
Dichte: 1.623 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006325
CAS-Nummer: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6