2-Amino-6-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chlorpyridin-2-amin, 6-Chlor-2-pyridylamin
OS-7520-5G
OS-7520-25G
COBBOS-7520-5GEA
26.2
EUR
COBBOS-7520-5G
COBBOS-7520-25G
2-Amino-6-chlorpyridin
2-Amino-6-chlorpyridin
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128,56 g/mol |
MDL:
MFCD00234068 CAS-Nummer: 45644-21-1 |