2-Amino-6-fluorbenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Fluorbenzothiazol-2-ylamin, 6-Fluor-1,3-benzothiazol-2-amin
HC-2256-5G HC-2256-25G HC-2256-100G
COBBHC-2256-5GEA 26.2 EUR
COBBHC-2256-5G COBBHC-2256-25G COBBHC-2256-100G
2-Amino-6-fluorbenzothiazol
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₅FN₂S
Molecular Weight: 168.19 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 183
Dichte: 1.59
MDL: MFCD00013336
CAS-Nummer: 348-40-3