2-Aminobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzimidazol-2-ylamin, 2-Amino-1H-benzimidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
171778-25G 171778-5G
SIAL171778-25GEA 95.6 EUR
SIAL171778-25G SIAL171778-5G
2-Aminobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzimidazole
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 226…231 °C
MDL: MFCD00005596
CAS-Nummer: 934-32-7
EINECS: 213-280-6