2-Aminobenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Anilin-2-sulfonsäureamid, 2-Aminobenzolsulfonsäureamid
B21912.06
B21912.14
B21912.22
B21912.06EA
52.6
EUR
B21912.06
B21912.14
B21912.22
2-Aminobenzolsulfonamid 98%
2-Aminobenzolsulfonamid
Purity: 98%
CAS No.: 3306-62-5
Molecular Formula: C6H8N2O2S
Formula Weight: 172.21
Odour: Odourless
Melting Point: 153-157°
MDL No.: MFCD00007932
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Molecular Weight: 172,21 g/mol Schmelzpunkt: 153…157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007932 CAS-Nummer: 3306-62-5 EINECS: 221-988-1 |