2-Aminobenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Anilin-2-sulfonsäureamid, 2-Aminobenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
245887-25G 245887-5G
SIAL245887-25GEA 188 EUR
SIAL245887-25G SIAL245887-5G
2-Aminobenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzolsulfonamid
Formel: C₆H₈N₂O₂S
Molecular Weight: 172,21 g/mol
MDL: MFCD00007932
CAS-Nummer: 3306-62-5
EINECS: 221-988-1