2-Aminochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Quinolin-2-ylamine
PY-7882-1G PY-7882-5G
COBBPY-7882-1GEA 38.5 EUR
COBBPY-7882-1G COBBPY-7882-5G
2-Aminochinolin
2-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130 °C
MDL: MFCD00038079
CAS-Nummer: 580-22-3
EINECS: 209-458-8