2-Aminocyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-2-hydroxycyclohexane, 2-Aminocyclohexanol (cis- and trans- mixture)
BTB03899.1 BTB03899.10
MAYBBTB03899.1EA 0 EUR
MAYBBTB03899.1 MAYBBTB03899.10
2-Aminocyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
2-Aminocyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115,18 g/mol
MDL: MFCD00191368
CAS-Nummer: 6850-38-0