2-Adamantylamin Hydrochlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan Hydrochlorid, 2-Aminoadamantan Hydrochlorid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-2-ylaminhydrochlorid, 2-Adamantanammoniumchlorid
BTB12185.250
BTB12185.1
CHMPBTB12185.250EA
0
EUR
CHMPBTB12185.250
MAYBBTB12185.1
2-Adamantylamin Hydrochlorid
2-Adamantylamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₈ClN Molecular Weight: 187,71 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C |
MDL:
MFCD00074743 CAS-Nummer: 10523-68-9 EINECS: 234-074-2 |