2-Brom-1-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1040-5G
HI-1040-1G
COBBHI-1040-5GEA
0
EUR
COBBHI-1040-5G
COBBHI-1040-1G
2-Brom-1-methylimidazol
2-Bromo-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ |
MDL:
MFCD02179525 CAS-Nummer: 16681-59-7 |