2-Brom-1-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Brom-1-methyl-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
639850-1G
639850-5G
SIAL639850-1GEA
79
EUR
SIAL639850-1G
SIAL639850-5G
2-Brom-1-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ Molecular Weight: 161 g/mol |
MDL:
MFCD02179525 CAS-Nummer: 16681-59-7 |