2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7413-25G OS-7413-5G OS-7413-1G OS-7413-100G
COBBOS-7413-25GEA 130 EUR
COBBOS-7413-25G COBBOS-7413-5G COBBOS-7413-1G COBBOS-7413-100G
2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Molecular Weight: 226 g/mol
MDL: MFCD00153084
CAS-Nummer: 175205-82-0