2-Brom-3,5-dichlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4307-5G
CA-4307-25G
CA-4307-1G
CA-4307-100G
COBBCA-4307-5GEA
0
EUR
COBBCA-4307-5G
COBBCA-4307-25G
COBBCA-4307-1G
COBBCA-4307-100G
2-Brom-3,5-dichlorpyridin
2-Bromo-3,5-dichloropyridine
Formel:
C₅H₂BrCl₂N |
MDL:
MFCD00233990 CAS-Nummer: 14482-51-0 |