2-Brom-3-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7513-1G OS-7513-5G OS-7513-100G OS-7513-25G
COBBOS-7513-1GEA 26.2 EUR
COBBOS-7513-1G COBBOS-7513-5G COBBOS-7513-100G COBBOS-7513-25G
2-Brom-3-chlorpyridin
2-Bromo-3-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Molecular Weight: 192.44 g/mol
MDL: MFCD04039344
CAS-Nummer: 96424-68-9