2-Brom-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
478075-25G
478075-5G
SIAL478075-25GEA
317
EUR
SIAL478075-25G
SIAL478075-5G
2-Brom-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231.05 g/mol |
MDL:
MFCD02380230 CAS-Nummer: 2973-58-2 |