2-Brom-3-hydroxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 2-Brom-3-pyridinol
OS-7430-5G OS-7430-25G OS-7430-100G
COBBOS-7430-5GEA 30.2 EUR
COBBOS-7430-5G COBBOS-7430-25G COBBOS-7430-100G
2-Brom-3-hydroxypyridin
2-Brom-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
Molecular Weight: 174 g/mol
Siedepunkt: 232
Schmelzpunkt: 185…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006220
CAS-Nummer: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5