2-Brom-3-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7322-1G PY-7322-5G
COBBPY-7322-1GEA 0 EUR
COBBPY-7322-1G COBBPY-7322-5G
2-Brom-3-methoxypyridin
2-Bromo-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MDL: MFCD01570896
CAS-Nummer: 24100-18-3
EINECS: 246-017-9