2-Brom-3-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-3-picoline
OS-7437-5G OS-7437-25G OS-7437-100G
COBBOS-7437-5GEA 26.2 EUR
COBBOS-7437-5G COBBOS-7437-25G COBBOS-7437-100G
2-Brom-3-methylpyridin
2-Brom-3-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
MDL: MFCD00239380
CAS-Nummer: 3430-17-9