2-Brom-4,5-dichlorimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brom-4,5-dichlor-1H-imidazol
A14896.03 A14896.06
A14896.03EA 50.5 EUR
A14896.03 A14896.06
2-Brom-4,5-dichlorimidazol ≥98%
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Purity: 98% CAS No.: 16076-27-0 Molecular Formula: C3HBrCl2N2 Formula Weight: 215.87 Odour: Odourless Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 606732 MDL No.: MFCD00067894
Formel: C₃HBrCl₂N₂
Molecular Weight: 215.86 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 215 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067894
CAS-Nummer: 16076-27-0