2-Brom-4,5-dichlorimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Brom-4,5-dichlor-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
548723-1G 548723-5G
SIAL548723-1GEA 63.6 EUR
SIAL548723-1G SIAL548723-5G
2-Brom-4,5-dichlorimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formel: C₃HBrCl₂N₂
Molecular Weight: 215,86 g/mol
MDL: MFCD00067894
CAS-Nummer: 16076-27-0