6-Bromveratraldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
OS-7684-5G
OS-7684-25G
COBBOS-7684-5GEA
25.9
EUR
COBBOS-7684-5G
COBBOS-7684-25G
6-Bromveratraldehyd
6-Bromveratraldehyd
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol Siedepunkt: 300 Schmelzpunkt: 151 |
MDL:
MFCD00003301 CAS-Nummer: 5392-10-9 EINECS: 226-390-4 |