2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromveratrumsäure, 6-Bromveratrinsäure
CA-4967-5G
CA-4967-25G
COBBCA-4967-5GEA
50.9
EUR
COBBCA-4967-5G
COBBCA-4967-25G
2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure
2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure
Formel:
C₉H₉BrO₄ Molecular Weight: 261,07 g/mol |
MDL:
MFCD00017542 CAS-Nummer: 6286-46-0 |