2-Brom-4,6-difluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Brom-4,6-difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Brom-4,6-difluorbenzolsulfochlorid
FL13772.POR
013772-1G
013772-5G
CHMPFL13772.POREA
0
EUR
CHMPFL13772.POR
FLUO013772-1G
FLUO013772-5G
2-Brom-4,6-difluorbenzolsulfonylchlorid
2-Brom-4,6-difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₂BrClF₂O₂S Molecular Weight: 291.5 g/mol Siedepunkt: 265…267 °C (1013 hPa) Dichte: 1.93 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD03094561 CAS-Nummer: 351003-42-4 UN: 3265 ADR: 8 II |