2-Brom-4-chlorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4589-5G
CA-4589-25G
COBBCA-4589-5GEA
25.9
EUR
COBBCA-4589-5G
COBBCA-4589-25G
2-Brom-4-chlorbenzoesäure
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Molecular Weight: 235,46 g/mol |
MDL:
MFCD00672930 CAS-Nummer: 936-08-3 UN: 2928 ADR: 6.1,II |