2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7685-25G
OS-7685-100G
COBBOS-7685-25GEA
38.5
EUR
COBBOS-7685-25G
COBBOS-7685-100G
2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO Molecular Weight: 203.01 g/mol |
MDL:
MFCD00672923 CAS-Nummer: 59142-68-6 |